Principaux documents
435872
Sigma-Aldrich
Lead(II) niobate
−200 mesh
About This Item
Formule linéaire :
Pb(NbO3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.01
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Taille des particules
−200 mesh
Chaîne SMILES 
O=[Nb](=O)O[PbH2]O[Nb](=O)=O
Pictogrammes
Health hazardExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges