Principaux documents
435600
Sigma-Aldrich
N-Benzyl-N-nitroso-p-toluenesulfonamide
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4SO2N(CH2C6H5)NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
290.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
87-90 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N(Cc2ccccc2)N=O