Key Documents
434019
Sigma-Aldrich
Barium aluminate
Synonyme(s) :
Barium aluminum oxide
About This Item
Formule linéaire :
BaAl2O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.29
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
Chaîne SMILES 
[Ba++].[O-][Al]=O.[O-][Al]=O