433918
Barium metaphosphate
Synonyme(s) :
Barium dimetaphosphate, Barium polyphosphate
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Pf
1560 °C (lit.)
Solubilité
H2O: insoluble(lit.)
aqueous acid: slightly soluble(lit.)
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-]P(=O)=O.[O-]P(=O)=O
InChI
1S/Ba.2HO3P/c;2*1-4(2)3/h;2*(H,1,2,3)/q+2;;/p-2
Clé InChI
XNJIKBGDNBEQME-UHFFFAOYSA-L
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable