Principaux documents
433772
Sigma-Aldrich
N,N-Dimethylformamide dibenzyl acetal
Synonyme(s) :
1,1-Dibenzyloxy-N,N-dimethylmethylamine, 1,1-Dibenzyloxytrimethylamine
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2NCH(OCH2C6H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
271.35
Beilstein:
2052397
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
Indice de réfraction
n20/D 1.536 (lit.)
pb
118-120 °C (lit.)
Densité
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CN(C)C(OCc1ccccc1)OCc2ccccc2