Principaux documents
432873
Sigma-Aldrich
Pentaammine(trifluoromethanesulfonato)osmium(III) triflate
Synonyme(s) :
Pentaammine(trifluoromethanesulfonato)osmium(III) trifluoromethanesulfonate
About This Item
Formule linéaire :
[CF3SO3Os(NH3)5](O3SCF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
722.59
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
for analytical purposes
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: osmium
Pf
~276 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
N.N.N.N.N.[Os+3].[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/3CHF3O3S.5H3N.Os/c3*2-1(3,4)8(5,6)7;;;;;;/h3*(H,5,6,7);5*1H3;/q;;;;;;;;+3/p-3
Clé InChI
HWGAHFXMBKZTPE-UHFFFAOYSA-K
Application
Useful for the dearomatization of anilines,[1] and the stereoselective synthesis of cyclohexanediones by osmium(II)-promoted Michael additions to phenols.[2] Precursor to Fischer carbyne complexes.[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Spera, M.L. et al.
Journal of the American Chemical Society, 119, 12772-12772 (1997)
Journal of the American Chemical Society, 116, 6581-6581 (1994)
Organometallics, 15, 245-245 (1996)