Principaux documents
432237
Sigma-Aldrich
Octafluoroacetophenone
97%
About This Item
Formule linéaire :
C6F5COCF3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.394 (lit.)
pb
130-131 °C (lit.)
Densité
1.609 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1c(F)c(F)c(c(F)c1F)C(=O)C(F)(F)F
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
136.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
58 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter