Principaux documents
430897
Sigma-Aldrich
Rubidium formate
98%
Synonyme(s) :
Formic acid rubidium salt
About This Item
Formule linéaire :
HCO2Rb
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.50
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Rb+].[H]C([O-])=O