Principaux documents
43081
Sigma-Aldrich
4-(Diphenylhydroxymethyl)benzoic acid
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
4-(α-Hydroxybenzhydryl)benzoic acid, α,α-Diphenyl-α-hydroxy-p-toluic acid
1 G
164,00 €
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
164,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C20H16O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
304.34
Beilstein:
2660895
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
164,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: cross-linking reagent
Pf
210-215 °C
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
hydroxyl
Chaîne SMILES 
OC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=C(C(O)=O)C=C2)C3=CC=CC=C3
InChI
1S/C20H16O3/c21-19(22)15-11-13-18(14-12-15)20(23,16-7-3-1-4-8-16)17-9-5-2-6-10-17/h1-14,23H,(H,21,22)
Clé InChI
CPZWBWPALJLUBJ-UHFFFAOYSA-N
Autres remarques
Precursor of a new trityl linker. It is ideally suited for coupling with TentaGel[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
B. Henkel et al.
Liebigs Ann./Recueil, 2161-2161 (1997)