Principaux documents
425354
Sigma-Aldrich
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3OC6H4OCH2CH(OC2H5)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
240.30
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.494 (lit.)
pb
292-294 °C (lit.)
Densité
1.03 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(COc1ccc(OC)cc1)OCC
InChI
1S/C13H20O4/c1-4-15-13(16-5-2)10-17-12-8-6-11(14-3)7-9-12/h6-9,13H,4-5,10H2,1-3H3
Clé InChI
XWIJNGRJPFEZIF-UHFFFAOYSA-N
Description générale
4-Methoxyphenoxyacetaldehyde diethyl acetal is an acetal derivative. It is an organic building block used in chemical synthesis.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves