Documents
424323
Sigma-Aldrich
Diisopropyl (R)-(+)-malate
99%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2CHO2CCH2CH(OH)CO2CH(CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
218.25
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]25/D +12.8°, neat
Indice de réfraction
n20/D 1.43 (lit.)
Point d'ébullition
237 °C (lit.)
Densité
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)OC(=O)C[C@@H](O)C(=O)OC(C)C
Produit comparable
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter