Principaux documents
424234
Sigma-Aldrich
1,3-Dichloro-1,3-diethyldialuminoxane solution
10 wt. % in toluene
About This Item
Formule linéaire :
{[C2H5Al(Cl)]2O}n
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.99
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Concentration
10 wt. % in toluene
pb
111 °C
Densité
0.885 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CC[Al](Cl)O[Al](Cl)CC
Conditionnement
Packaged under nitrogen in Sure/Seal bottles
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC