424196
2-(Trifluoroacetyl)pyrrole
99%
220,00 €
About This Item
220,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
99%
Forme
solid
Pf
48-50 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
fluoro
ketone
Chaîne SMILES
FC(F)(F)C(=O)c1ccc[nH]1
InChI
1S/C6H4F3NO/c7-6(8,9)5(11)4-2-1-3-10-4/h1-3,10H
Clé InChI
UMVVPYXSJKIFST-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable