Principaux documents
423262
Sigma-Aldrich
2,5-Dimethoxytoluene
98%
10 G
109,00 €
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
10 G
109,00 €
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H3(OCH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
152.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
109,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.522 (lit.)
pb
218-220 °C/751 mmHg (lit.)
Densité
1.049 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COc1ccc(OC)c(C)c1
InChI
1S/C9H12O2/c1-7-6-8(10-2)4-5-9(7)11-3/h4-6H,1-3H3
Clé InChI
IQISOVKPFBLQIQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
2,5-Dimethoxytoluene (1,4-dimethoxy-2-methyl benzene) is a methoxy methyl benzene derivative.[1] It has been synthesized from 2-methylhydroquinone.[2] It is one of the volatile constituents identified from beechwood creosote[3] and Tuber brumale species.[1] It is reported to be one of the thermochemolysis products in Delaware bay particles and dissolved organic matters.[4]
Application
2,5-Dimethoxytoluene may be used as a reagent in the synthesis of 2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde-7-14C.[5] Its IR spectrum has been used to establish the methyl group migration in the acid catalyzed rearrangement of 4-methoxy-4-methylcyclohexadienone.[2]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
215.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
102 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Terrigenous dissolved organic matter along an estuarine gradient and its flux to the coastal ocean.
Mannino A and Harvey HR.
Organic Geochemistry, 31(12), 1611-1625 (2000)
Cyclohexadienyl cations. IV. Methoxy substituent effects in the dienone-phenol rearrangement.
Vitullo VP and Logue EA.
The Journal of Organic Chemistry, 37(21), 3339-3342 (1972)
Stereochemical aspects and metabolite formation in the in vivo metabolism of the psychotomimetic amine, 1-(2,5-dimethoxy-4-methylphenyl)-2-aminopropane.
S B Matin et al.
Journal of medicinal chemistry, 17(8), 877-882 (1974-08-01)
Comparison of the fragrance constituents of Tuber aestivum and Tuber brumale gathered in Hungary.
Kiss M, et al.
Journal of Applied Botany and Food Quality, 84(1), 102-102 (2012)
Antioxidant activity and characterization of volatile constituents of beechwood creosote.
Lee KG, et al.
Journal of the Science of Food and Agriculture, 85(9), 1580-1586 (2005)