421960
Bis(hexamethylene)triamine
high purity
Synonyme(s) :
6,6′-Iminodihexylamine, Bis(6-aminohexyl)amine
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
<0.01 mmHg ( 25 °C)
Forme
solid
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
pb
163-165 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
33-36 °C (lit.)
Densité
0.85 g/mL at 20 °C (lit.)
0.879 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
NCCCCCCNCCCCCCN
InChI
1S/C12H29N3/c13-9-5-1-3-7-11-15-12-8-4-2-6-10-14/h15H,1-14H2
Clé InChI
MRNZSTMRDWRNNR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges