421588
(S)-(−)-2-Formamidosuccinic anhydride
technical grade, 90%
About This Item
Qualité
technical grade
Essai
90%
Activité optique
[α]20/D −53°, c = 1 in acetic acid
Pf
145-155 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES
O=CN[C@H]1CC(=O)OC1=O
InChI
1S/C5H5NO4/c7-2-6-3-1-4(8)10-5(3)9/h2-3H,1H2,(H,6,7)/t3-/m0/s1
Clé InChI
DFTMVZIUYVECNW-VKHMYHEASA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable