Principaux documents
419990
Sigma-Aldrich
(1S)-(+)-Neomenthyl acetate
99%
Synonyme(s) :
(+)-(1S,2S,5R)-Neomenthyl acetate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
198.30
Numéro Beilstein :
2208504
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352000
ID de substance PubChem :
Pureté
99%
Activité optique
[α]20/D +48°, c = 8 in benzene
Point d'ébullition
81 °C/3 mmHg (lit.)
Pf
36-38 °C (lit.)
Densité
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@@H]1OC(C)=O