419591
3-Butenylmagnesium bromide solution
0.5 M in THF
Synonyme(s) :
1-(Bromomagnesium)-3-butene, 1-Buten-4-ylmagnesium bromide, Bromo(but-3-enyl)magnesium, Bromo-3-buten-1-ylmagnesium
421,00 €
About This Item
421,00 €
Produits recommandés
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: Grignard Reaction
Concentration
0.5 M in THF
pb
65 °C
Densité
0.937 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
allyl
Chaîne SMILES
Br[Mg]CCC=C
InChI
1S/C4H7.BrH.Mg/c1-3-4-2;;/h3H,1-2,4H2;1H;/q;;+1/p-1
Clé InChI
SMLLHQBZPPSOSR-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-22.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-30 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves