Principaux documents
419192
Sigma-Aldrich
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide
98%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H17ClN2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
264.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
165-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CCN(CC1)CC2NC(=O)c3cccc(Cl)c3
InChI
1S/C14H17ClN2O/c15-12-3-1-2-11(8-12)14(18)16-13-9-17-6-4-10(13)5-7-17/h1-3,8,10,13H,4-7,9H2,(H,16,18)
Clé InChI
NFCKUDVYRHEVOM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
3-Chloro-N-(3-quinuclidinyl)benzamide is a quinuclidine derivative. Quinuclidine is a bicyclic amine.They are widely employed as ligand in OsO4-catalyzed dihydroxylation studies of olefins.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable