418978
(DHQ)2Pyr
97%
Synonyme(s) :
Hydroquinine 2,5-diphenyl-4,6-pyrimidinediyl diether
242,00 €
About This Item
242,00 €
Produits recommandés
Essai
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +455°, c = 1.2 in methanol
Impuretés
<3% ethyl acetate
Pf
245-248 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
phenyl
Chaîne SMILES
CC[C@H]1CN2CCC1C[C@@H]2[C@H](Oc3nc(nc(O[C@@H]([C@@H]4CC5CC[N@H]4C[C@H]5CC)c6ccnc7ccc(OC)cc67)c3-c8ccccc8)-c9ccccc9)c%10ccnc%11ccc(OC)cc%10%11
InChI
1S/C56H60N6O4/c1-5-35-33-61-27-23-39(35)29-49(61)52(43-21-25-57-47-19-17-41(63-3)31-45(43)47)65-55-51(37-13-9-7-10-14-37)56(60-54(59-55)38-15-11-8-12-16-38)66-53(50-30-40-24-28-62(50)34-36(40)6-2)44-22-26-58-48-20-18-42(64-4)32-46(44)48/h7-22,25-26,31-32,35-36,39-40,49-50,52-53H,5-6,23-24,27-30,33-34H2,1-4H3/t35-,36?,39?,40+,49?,50?,52+,53+/m0/s1
Clé InChI
SWKRDCRSJPRVNF-RMMANSCUSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Asymmetric phase-transfer catalysis (PTC) has been recognized as a “green” alternative to many homogeneous synthetic organic transformations, and has found widespread application. Synthetically modified cinchona alkaloids are typical chiral organocatalysts used in asymmetric PTC.
Contenu apparenté
The Sharpless Lab pursues useful new reactivity and general methods for selectively controlling chemical reactions.