Principaux documents
418935
Sigma-Aldrich
2-(2-Amino-4-nitroanilino)ethanol
99%
About This Item
Formule linéaire :
H2NC6H3(NO2)NHCH2CH2OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Pf
133-135 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Nc1cc(ccc1NCCO)[N+]([O-])=O