Principaux documents
418587
Sigma-Aldrich
Poly(melamine-co-formaldehyde) butylated, solution
average Mn ~1,250, 95 wt. % in 1-butanol
Synonyme(s) :
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine, polymer with formaldehyde, butyl ether
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Forme
liquid
Poids mol.
average Mn ~1,250
Concentration
95 wt. % in 1-butanol
Indice de réfraction
n20/D 1.49
Densité
1.03 g/mL at 25 °C
InChI
1S/C3H6N6.CH2O/c4-1-7-2(5)9-3(6)8-1;1-2/h(H6,4,5,6,7,8,9);1H2
Clé InChI
IVJISJACKSSFGE-UHFFFAOYSA-N
Application
Cross-linking agent.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
149.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
65 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges