Principaux documents
417416
Sigma-Aldrich
1-(5-Chloro-2-hydroxy-4-methylphenyl)-3-phenyl-1,3-propanedione
98%
About This Item
Formule linéaire :
ClC6H2(OH)(CH3)COCH2COC6H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
288.73
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
98%
Pf
120-123 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(O)c(cc1Cl)C(=O)CC(=O)c2ccccc2