Documents
41687
Sigma-Aldrich
N-Succinimidyl 4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-tridecafluorononanoate
>95%
Synonyme(s) :
4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,9-Tridecafluor-nonansäure-N-succinimidylester, N-Succinimidyl 2H,2H,3H,3H-perfluorononanoate, N-Succinimidyl 3-(perfluorohexyl)propionate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H8F13NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
489.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
>95%
Pf
127-131 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CCC(=O)ON1C(=O)CCC1=O
InChI
1S/C13H8F13NO4/c14-8(15,4-3-7(30)31-27-5(28)1-2-6(27)29)9(16,17)10(18,19)11(20,21)12(22,23)13(24,25)26/h1-4H2
Clé InChI
ATDSDUMFZUDFRA-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Product of Fluorous Technologies, Inc. Use of this compound may be protected by U.S. patents 6,156,896; 5,859,247; 5,777,121 and 6,673,539.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable