Documents
416118
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane allyl ether
Synonyme(s) :
2-(Allyloxymethyl)-2-ethyl-1,3-propanediol
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHCH2OCH2C(C2H5)(CH2OH)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
viscous liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.467 (lit.)
Point d'ébullition
160 °C/33 mmHg (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(CO)(CO)COCC=C
InChI
1S/C9H18O3/c1-3-5-12-8-9(4-2,6-10)7-11/h3,10-11H,1,4-8H2,2H3
Clé InChI
LZDXRPVSAKWYDH-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter