Principaux documents
415871
Sigma-Aldrich
Trimethylolpropane ethoxylate (1 EO/OH) methyl ether diacrylate
About This Item
Formule linéaire :
(H2C=CHCO2CH2CH2OCH2)2C(C2H5)CH2OCH2CH2OCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
388.45
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Contient
250 ppm monomethyl ether hydroquinone as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.462 (lit.)
Densité
1.08 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(COCCOC)(COCCOC(=O)C=C)COCCOC(=O)C=C
InChI
1S/C19H32O8/c1-5-17(20)26-12-10-24-15-19(7-3,14-23-9-8-22-4)16-25-11-13-27-18(21)6-2/h5-6H,1-2,7-16H2,3-4H3
Clé InChI
SBOXDRICSJHEBA-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup