Principaux documents
415618
Sigma-Aldrich
(S)-(−)-Methylsuccinic acid
99%
About This Item
Formule linéaire :
HO2CCH2CH(CH3)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Activité optique
[α]20/D −8.3°, c = 5.1 in H2O
Pf
110-115 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
C[C@@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H8O4/c1-3(5(8)9)2-4(6)7/h3H,2H2,1H3,(H,6,7)(H,8,9)/t3-/m0/s1
Clé InChI
WXUAQHNMJWJLTG-VKHMYHEASA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable