Principaux documents
415227
Sigma-Aldrich
Magnesium pyrophosphate
About This Item
Formule linéaire :
Mg2P2O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.30
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Densité
2.56 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Mg].OP(O)(=O)OP(O)(O)=O