Principaux documents
415073
Sigma-Aldrich
Magnesium tungstate
−325 mesh, 99.9% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
MgWO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Taille des particules
−325 mesh
Chaîne SMILES 
[Mg++].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.4O.W/q+2;;;2*-1;
Clé InChI
DJZHPOJZOWHJPP-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable