Principaux documents
414387
Sigma-Aldrich
Vanadyl 2,9,16,23-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine
Dye content 98 %
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C56H32N8O5V
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
947.85
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
powder
Composition
Dye content, 98%
λmax
710 nm
Chaîne SMILES 
O=[V]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc(Oc8ccccc8)ccc37)c9ccc(Oc%10ccccc%10)cc69)c%11ccc(Oc%12ccccc%12)cc5%11)c%13ccc(Oc%14ccccc%14)cc4%13
InChI
1S/C56H32N8O4.O.V/c1-5-13-33(14-6-1)65-37-21-25-41-45(29-37)53-57-49(41)62-54-47-31-39(67-35-17-9-3-10-18-35)23-27-43(47)51(59-54)64-56-48-32-40(68-36-19-11-4-12-20-36)24-28-44(48)52(60-56)63-55-46-30-38(66-34-15-7-2-8-16-34)22-26-42(46)50(58-55)61-53;;/h1-32H;;/q-2;;+2
Clé InChI
NGSMDHYQABJENH-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Abdullah Haaziq Ahmad Makinudin et al.
Nanoscale research letters, 10, 53-53 (2015-04-09)
The use of templating method to synthesize the vanadyl 2,9,16,23-tetraphenoxy-29H,31H-phthalocyanine (VOPcPhO):[6,6]-phenyl C71 butyric acid methyl ester (PC71BM) composite nanotubes is presented here. VOPcPhO is a p-type material and PC71BM is an n-type material which acts as an electron donor and