Principaux documents
413267
Sigma-Aldrich
Gadolinium(III) octanoate
97%
About This Item
Formule linéaire :
[CH3(CH2)6CO2]3Gd
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
301.46
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Chaîne SMILES 
CCCCCCCC(=O)O[Gd](OC(=O)CCCCCCC)OC(=O)CCCCCCC