Documents
413240
Sigma-Aldrich
Poly[N,N′-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexanediamine-co-2,4-dichloro-6-morpholino-1,3,5-triazine]
average Mw 1,600
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Poids mol.
average Mw 1,600
InChI
1S/C24H50N4.C7H8Cl2N4O/c1-21(2)15-19(16-22(3,4)27-21)25-13-11-9-10-12-14-26-20-17-23(5,6)28-24(7,8)18-20;8-5-10-6(9)12-7(11-5)13-1-3-14-4-2-13/h19-20,25-28H,9-18H2,1-8H3;1-4H2
Clé InChI
JSOQEHPVNDFMMV-UHFFFAOYSA-N
Application
UV stabilizer (radical scavenger).
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable