413224
Tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-dimethylbenzyl) isocyanurate
97%
Synonyme(s) :
1,3,5-Tris(2,6-dimethyl-3-hydroxy-4-tert -butylbenzyl) isocyanurate, 1,3,5-Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate, Tris(4-tert -butyl-2,6-dimethyl-3-hydroxybenzyl) isocyanurate
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97%
Forme
powder
Pf
163-165 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1cc(c(O)c(C)c1CN2C(=O)N(Cc3c(C)cc(c(O)c3C)C(C)(C)C)C(=O)N(Cc4c(C)cc(c(O)c4C)C(C)(C)C)C2=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C42H57N3O6/c1-22-16-31(40(7,8)9)34(46)25(4)28(22)19-43-37(49)44(20-29-23(2)17-32(41(10,11)12)35(47)26(29)5)39(51)45(38(43)50)21-30-24(3)18-33(42(13,14)15)36(48)27(30)6/h16-18,46-48H,19-21H2,1-15H3
Clé InChI
XYXJKPCGSGVSBO-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable