Documents
412589
Sigma-Aldrich
2-Amino-4-tert-amylphenol
97%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH3)2C6H3(NH2)OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
179.26
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Pf
119-120 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)c1ccc(O)c(N)c1
InChI
1S/C11H17NO/c1-4-11(2,3)8-5-6-10(13)9(12)7-8/h5-7,13H,4,12H2,1-3H3
Clé InChI
APOFDNKYFPDSLE-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Amino-4-tert-amylphenol was used in the synthesis of N1-(2-hydroxy-5-tert-amylphenyl)-1,4,5,8-naphthalenetetracarboxylic-1,8-anhydride-4,5-imide.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable