Principaux documents
411841
Sigma-Aldrich
trans-β-Nitro-2-(trifluoromethyl)styrene
99%
About This Item
Formule linéaire :
CF3C6H4CH=CHNO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
217.14
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement. Contacter notre Service technique
Essai
99%
Pf
63-66 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[H]\C(=C(\[H])[N+]([O-])=O)c1ccccc1C(F)(F)F