Documents
411833
Sigma-Aldrich
N,N′-(Oxydi-4,1-phenylene)bisacetamide
98%
About This Item
Formule linéaire :
(CH3CONHC6H4)2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
284.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Pf
230-231 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)Nc1ccc(Oc2ccc(NC(C)=O)cc2)cc1