411558
Lithium isopropoxide solution
1.0 M in hexanes
Synonyme(s) :
Lithium 2-propanolate
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
core: lithium
Concentration
1.0 M in hexanes
Point d'ébullition
68-72 °C
Densité
0.69 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES
[Li+].CC(C)[O-]
InChI
1S/C3H7O.Li/c1-3(2)4;/h3H,1-2H3;/q-1;+1
Clé InChI
HAUKUGBTJXWQMF-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-16.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-27 °C - closed cup