Principaux documents
410969
Sigma-Aldrich
2,2,4(2,4,4)-Trimethyl-1,6-hexanediamine
99%
Synonyme(s) :
1,6-Diamino-2,2,4(2,4,4)-trimethylhexane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C9H22N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.28
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.465 (lit.)
pb
232 °C (lit.)
Densité
0.867 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(CN)CC(C)(C)CCN.CC(CCN)CC(C)(C)CN
InChI
1S/2C9H22N2/c1-8(7-11)6-9(2,3)4-5-10;1-8(4-5-10)6-9(2,3)7-11/h2*8H,4-7,10-11H2,1-3H3
Clé InChI
IXIXPOVPUKTPFV-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
219.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
104 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter