Principaux documents
41030
Sigma-Aldrich
4,4-Dimethyloxazolidine-2-thione
≥98.0% (CHN)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H9NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
131.20
Numéro Beilstein :
109195
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Pureté
≥98.0% (CHN)
Pf
122-124 °C
Chaîne SMILES 
CC1(C)COC(=S)N1
Autres remarques
Starting material for the synthesis of achiral thiiranes
A.I. Meyers et al.
The Journal of Organic Chemistry, 41, 1735-1735 (1976)