Documents
410063
Sigma-Aldrich
3-Amino-1-propanol vinyl ether
96%
About This Item
Formule linéaire :
H2C=CHO(CH2)3NH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
101.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
Pureté
96%
Indice de réfraction
n20/D 1.445 (lit.)
Point d'ébullition
76 °C (lit.)
Densité
0.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NCCCOC=C
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter