Principaux documents
410004
Sigma-Aldrich
tert-Pentyl vinyl ether
98%
About This Item
Formule linéaire :
C2H5C(CH3)2OCH=CH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.411 (lit.)
Point d'ébullition
106 °C (lit.)
Densité
0.783 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)(C)OC=C