Principaux documents
409316
Sigma-Aldrich
Chlorure de potassium
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
Potassium monochloride
25 G
95,50 €
100 G
269,00 €
95,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
95,50 €
100 G
269,00 €
About This Item
Formule linéaire :
KCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.55
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai:
99.999% trace metals basis
Forme:
solid
95,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
99.999% trace metals basis
Forme
solid
Technique(s)
protein extraction: suitable
Impuretés
≤15.0 ppm Trace Metal Analysis
Pf
770 °C (lit.)
Densité
1.98 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Description générale
Potassium chloride (KCl) is a water-soluble metal salt that comprises of potassium and chlorine. It can be extracted from minerals and salt water. KCl can be used in industries such as cosmetics, food, biomedical, chemical and fertilizer.[1][2][3][4]
Application
Peut être utilisé pour la préparation de solutions salines tamponnées au phosphate, et pour l′extraction et la solubilisation de protéines.
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Synthesis and characterization of bioactive hydroxyapatite-calcite nanocomposite for biomedical applications
Kumar GS, et al.
Journal of Colloid and Interface Science, 349(1), 56-62 (2010)
Potassium compounds
Freilich MB, et al.
Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology, 1-35 (2000)
Potassium Chloride for Improved Urea Fertilizer Efficiency 1
Rappaport BD and Axley JH
Soil Science Society of America Journal. Soil Science Society of America, 48(2), 399-401 (1984)
Use of gelatin in the differential-pulse polarographic determination and identification of synthetic colouring matters in drugs and cosmetics
Barros AA, et al.
Analyst, 113(6), 853-858 (1988)
Calista K L Ng et al.
Human molecular genetics, 24(11), 3163-3171 (2015-02-26)
mRNA decay is an essential and active process that allows cells to continuously adapt gene expression to internal and environmental cues. There are two mRNA degradation pathways: 3' to 5' and 5' to 3'. The DCPS protein is the scavenger
Articles
Magnetic nanoparticles have attracted tremendous attention due to their novel properties and their potential applications in magnetic recording, magnetic energy storage and biomedicine.