Documents
409146
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~250,000, 50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mw ~250,000
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.438
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
Clé InChI
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N