Documents
409138
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylamine-co-epichlorohydrin-co-ethylenediamine) solution
average Mw ~75,000, 50 wt. % in H2O
Synonyme(s) :
Dimethylamine-ethylenediamine-epichlorohydrin copolymer
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mw ~75,000
Concentration
50 wt. % in H2O
Indice de réfraction
n20/D 1.439
pH
5.0-7.0 (25 °C)
Densité
1.14 g/mL at 25 °C
Chaîne SMILES 
CNC.NCCN.ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO.C2H8N2.C2H7N/c4-1-3-2-5-3;3-1-2-4;1-3-2/h3H,1-2H2;1-4H2;3H,1-2H3
Clé InChI
RPKDEWATZPCEIX-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable