Documents
408859
Sigma-Aldrich
(S)-4-[(1-Methylheptyloxy)carbonyl]phenyl 4′-octyloxy-4-biphenylcarboxylate
99%
Synonyme(s) :
(S )-MHPOBC, (S)-4-[(1-Methylheptyloxy)carbonyl]phenyl-4′-octyloxy-4-biphenyl carboxylate
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)7OC6H4C6H4CO2C6H4CO2CH(CH3)(CH2)5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
558.75
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99%
Forme
liquid crystal
Activité optique
[α]/D +21.0 to +27.0°, c = 1 in chloroform
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCOc1ccc(cc1)-c2ccc(cc2)C(=O)Oc3ccc(cc3)C(=O)O[C@@H](C)CCCCCC
InChI
1S/C36H46O5/c1-4-6-8-10-11-13-27-39-33-23-19-30(20-24-33)29-15-17-31(18-16-29)36(38)41-34-25-21-32(22-26-34)35(37)40-28(3)14-12-9-7-5-2/h15-26,28H,4-14,27H2,1-3H3/t28-/m0/s1
Clé InChI
AYYWUKWHSHVSLJ-NDEPHWFRSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable