Key Documents
408840
Sigma-Aldrich
Gallium(III) 2,3-naphthalocyanine chloride
Dye content 90 %
Synonyme(s) :
2,3-Naphthalocyanine gallium(III) monochloride salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C48H24ClGaN8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
817.93
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Composition
Dye content, 90%
λmax
814 nm
Chaîne SMILES 
Cl[Ga]1n2c3nc4nc(nc5n1c(nc6nc(nc2c7cc8ccccc8cc37)c9cc%10ccccc%10cc69)c%11cc%12ccccc%12cc5%11)c%13cc%14ccccc%14cc4%13
InChI
1S/C48H24N8.ClH.Ga/c1-2-10-26-18-34-33(17-25(26)9-1)41-49-42(34)54-44-37-21-29-13-5-6-14-30(29)22-38(37)46(51-44)56-48-40-24-32-16-8-7-15-31(32)23-39(40)47(52-48)55-45-36-20-28-12-4-3-11-27(28)19-35(36)43(50-45)53-41;;/h1-24H;1H;/q-2;;+3/p-1
Clé InChI
NNCKENWXWWOUHN-UHFFFAOYSA-M
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable