40829
4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecylthio)phenol
≥97%
Synonyme(s) :
4-(1H,1H,2H,2H-Perfluordecylthio)-phenol, FluoMar™
About This Item
Pureté
≥97%
Pf
90-95 °C
Chaîne SMILES
Oc1ccc(SCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C16H9F17OS/c17-9(18,5-6-35-8-3-1-7(34)2-4-8)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h1-4,34H,5-6H2
Clé InChI
HNEIKMUHLLYTLP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1B - STOT RE 1
Organes cibles
Liver
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable