Documents
40819
Sigma-Aldrich
1-Benzyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
≥97.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1-Methyl-3-benzylimidazolium tetrafluoroborate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H13BF4N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.04
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Impuretés
≤0.2% water
Chaîne SMILES 
F[B-](F)(F)F.C[n+]1ccn(Cc2ccccc2)c1
InChI
1S/C11H13N2.BF4/c1-12-7-8-13(10-12)9-11-5-3-2-4-6-11;2-1(3,4)5/h2-8,10H,9H2,1H3;/q+1;-1
Clé InChI
QULDEUUWXMCUFO-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Articles
Functionalized imidazolium cations with thioether, urea, or thiourea derivatized side chains act as metal-ligating moieties, whereas the PF6– anions provide the desired water immiscibility.