Principaux documents
407550
Sigma-Aldrich
Poly(propylene glycol) 4-nonylphenyl ether acrylate
average Mn ~419
Synonyme(s) :
Nonylphenol polypropylene glycol acrylate, Polypropylene glycol nonylphenyl ether acrylate
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Poids mol.
average Mn ~419
Contient
100 ppm MEHQ as inhibitor
Indice de réfraction
n20/D 1.49 (lit.)
Densité
0.99 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCc1ccc(OCCCOCCCOC(=O)C=C)cc1.CCCCCCCCCc2ccc(OCCCOCCCOCCCOC(=O)C=C)cc2
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :