407429
Methyl 3-methoxypropionate
≥99%
42,70 €
About This Item
42,70 €
Produits recommandés
Essai
≥99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.402 (lit.)
pb
142-143 °C (lit.)
Densité
1.009 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ester
ether
Chaîne SMILES
COCCC(=O)OC
InChI
1S/C5H10O3/c1-7-4-3-5(6)8-2/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
BDJSOPWXYLFTNW-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
116.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
47 °C - closed cup